Wichtige Dokumente
255750
Zinkoxid
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Zinc monoxide, Zinc white
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
SMILES String
O=[Zn]
InChI
1S/O.Zn
InChIKey
XLOMVQKBTHCTTD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Schottky-Dioden, die in Hochfrequenz-Energiegewinnungsschaltungen eingesetzt werden.
- ZnO-Nanostrukturen für Sensoranwendungen. Es kann beispielsweise zur Herstellung von Cr2O3-ZnCr2O4-Heteronanostrukturen für hochselektive Xylolsensoren eingesetzt werden.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.
An article concerning self-propagating reactions induced by mechanical alloying, presented by Sigma-Aldrich.com.