Wichtige Dokumente
V800403
Natriumthiosulfat
AR, ≥98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
crystals
pH-Wert
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
Kationenspuren
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
SMILES String
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)