Wichtige Dokumente
V800350
Salicylsäure
LR, ≥99%
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
powder
bp
211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?