Merck
W398500
Sigma-Aldrich
Salicylsäure
≥99%, FG
Synonym(e):
2-Hydroxybenzoesäure
About This Item
Lineare Formel:
2-(HO)C6H4CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.12
FEMA-Nummer:
3985
Beilstein:
774890
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
8.112
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 175.105
FDA 21 CFR 175.300
FDA 21 CFR 177.2600
Dampfdichte
4.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 114 °C)
Assay
≥99%
Form
powder or crystals
bp
211 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
158-161 °C (lit.)
Löslichkeit
95% ethanol: 50 mg/mL
Dichte
1.44 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
As: ≤3 ppm
Cd: ≤1 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤10 ppm
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
nutty; phenolic
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChIKey
YGSDEFSMJLZEOE-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Salicylsäure (SA) ist eine Phenolverbindung In der Lebensmittelindustrie wird es als Konservierungsmittel sowie als Bestandteil von lebensmitteltauglichen Harzen, Polymeren und Klebstoffen verwendet. Salicylsäure wird auch als Schälmittel für das chemische Peeling der Haut verwendet.
Anwendung
  • Insights into the biocontrol and plant growth promotion functions of Bacillus altitudinis strain KRS010 against Verticillium dahliae.: Diese Forschungsergebnisse zeigen, wie Salicylsäure an den Biokontrollaktivitäten von Bacillus altitudinis beteiligt sein könnte und bieten Einblicke in die Anwendung seiner Salicylsäure für nachhaltige landwirtschaftliche Verfahren (Shan et al., 2024).
  • Fulvic acid enhancing pyrene biodegradation by immobilized Stenotrophomonas maltophilia: Effect and mechanism.: Untersucht die synergistische Wirkung von Salicylsäure mit Fulvosäure auf die biologischen Abbauprozesse toxischer Verbindungen und zeigt ihr Potenzial für Technolgien zur Bioremediation (Zhang et al., 2024).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
314.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
157 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Dictionary of Food Compounds with CD-ROM: Additives, Flavors, and Ingredients, 947-947 (2012)
The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals
Royal Society of Chemistry null
Salicylic acid: properties, biosynthesis and physiological role.
Popova L, et al.
Bulgarian Journal of Plant Physiology, 23(1-2), 85-93 (1997)
Salicylic acid as a peeling agent: a comprehensive review.
Clinical, cosmetic and investigational dermatology, 8, 455-455 (2015)
Role of salicylic acid in plants.
Raskin I.
Annual Review of Plant Biology, 43(1), 439-463 (1992)