Wichtige Dokumente
V800330
Kaliumnitrat
AR, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
crystalline
pH-Wert
5.5- 9.0 (5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
334 °C (lit.)
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.1%
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
SMILES String
[K+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)