Wichtige Dokumente
V800322
Kaliumhydroxid
AR, pellets, ≥85%
Synonym(e):
Aetzkali
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdruck
1 mmHg ( 719 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥85%
Form
pellets
pH-Wert
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
361 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: soluble 1120 g/L
Anionenspuren
carbonate (CO32-): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
Na: ≤0.50%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?