Wichtige Dokumente
V800081
Benzylchlorid
AR, ≥99%
Synonym(e):
α-Chlortoluol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdichte
4.36 (vs air)
Dampfdruck
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1085 °F
Expl.-Gr.
14 %
Brechungsindex
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
phenyl
SMILES String
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
InChIKey
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Heart,forestomach, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)