Wichtige Dokumente
V800041
Ammoniumchlorid
AR, ≥99.8%
Synonym(e):
Salmiak
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Dampfdichte
1.9 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 160.4 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.8%
Form
crystalline powder
pH-Wert
4.6-6 (5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
340 °C (subl.) (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Kationenspuren
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
SMILES String
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChIKey
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?