1681856
USP
Gemisch aus Triclocarban-verwandten Verbindungen D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Mischung aus 3,5-Bis-(4-chlorphenyl)-1-(3,4-dichlorphenyl)-biuret und 1,5-Bis-(4-chlorphenyl)-3-(3,4-dichlorphenyl)-biuret
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triclocarban
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)