Wichtige Dokumente
1680007
USP
Triamteren
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
6-Phenyl-2,4,7-pteridintriamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triamterene
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChIKey
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Capsules
- Triamterene and Hydrochlorothiazide Tablets
- Triamterene Capsules
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)