T4143
Triamteren
≥99%
Synonym(e):
6-Phenyl-2,4,7-pteridintriamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99%
Löslichkeit
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: soluble 1.2 mg/mL
DMSO: soluble 5.4 mg/mL
H2O: insoluble
Ersteller
Wellspring
SMILES String
Nc1nc(N)c2nc(-c3ccccc3)c(N)nc2n1
InChI
1S/C12H11N7/c13-9-7(6-4-2-1-3-5-6)16-8-10(14)18-12(15)19-11(8)17-9/h1-5H,(H6,13,14,15,17,18,19)
InChIKey
FNYLWPVRPXGIIP-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SCNN1A(6337) , SCNN1B(6338) , SCNN1G(6340)
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves