1601361
USP
Lösungsmittelrückstände Klasse 2 - Chlorbenzol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Chlorbenzol -Lösung, Chlorbenzol in DMSO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Clc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F
Flammpunkt (°C)
87.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)