1576402
USP
Propylacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
25 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propyl acetate
Selbstzündungstemp.
842 °F
Expl.-Gr.
1.7 %, 37 °F
8 %
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.384 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCOC(C)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-7-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
YKYONYBAUNKHLG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11.8 °C - closed cup
Artikel
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
Protokolle
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10