Merck
1559505
USP
Prednisontabletten
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Prednison-Tabletten werden durch den Dissolution Performance Verification Standard – Prednison (30 Tabletten) ersetzt.
Dieses Produkt wird wie von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission geliefert und spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie SDS und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Dieser USP-Referenzstandard ist zum Gebrauch in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen. Er wird auch zum Herstellen von Standardlösungen gemäß der USP-Monografie Prednison-Tabletten für Folgendes verwendet:
  • Bestätigen der chemischen Identität in Proben mittels Infrarotspektroskopie
  • Systemeignungsprüfung von Flüssigchromatografie- und Gaschromatografiesystemen
  • Prüfmittelüberwachung für USP-Vorrichtungen 1 und 2 mit 1-Liter-Gefäßen gemäß dem allgemeinen USP-Test-Kapitel zur Auflösung <711> und Freisetzung von Arzneimitteln<724>, Vorrichtungseignung
  • Prüfen der Gleichförmigkeit des Gehalts von Präparaten in Dosierungseinheiten
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind nur für Test- und Assayzwecke bestimmt. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere gedacht und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten jedweder Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable