1479315
USP
Oseltamivir-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3S,4R,5S)-Ethyl 4-acetamido-5-amino-2-azido-3-(pentan-3-yloxy)-cyclohexancarbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oseltamivir
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable