1435036
USP
Methylprednisolon-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
11β-Hydroxy-6α-methylandrosta-1,4-dien-3,17-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methylprednisolone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)