Wichtige Dokumente
1378001
USP
Medroxyprogesteronacetat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Medroxyprogesteron-17-Acetat, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesteron, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnen-3,20-dion-17-acetat, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesteron, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesteron-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
medroxyprogesterone
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
206-207 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChIKey
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Medroxyprogesterone Acetate Injectable Suspension
- Medroxyprogesterone Acetate Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)