Merck
M0250000
Medroxyprogesteronacetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Medroxyprogesteron-17-Acetat, 17α-Acetoxy-6α-methylprogesteron, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnen-3,20-dion-17-acetat, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesteron, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesteron-acetat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
386.52
Beilstein:
2066112
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
medroxyprogesterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
206-207 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChIKey
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Medroxyprogesterone acetate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Léanie Kleynhans et al.
Infection and immunity, 81(4), 1234-1244 (2013-02-06)
The contraceptive depot medroxyprogesterone acetate (DMPA), with progestin as the single active compound, possesses selective glucocorticoid activity and can alter the expression of glucocorticoid receptor-regulated genes. We therefore propose that pharmacological doses of DMPA used for endocrine therapy could have
Lee L Lanza et al.
Obstetrics and gynecology, 121(3), 593-600 (2013-05-03)
Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) reversibly reduces bone mineral density. To estimate the extent to which DMPA might increase fracture risk, we undertook a retrospective cohort study of fractures in DMPA users and users of non-DMPA contraceptives, using the General Practice
Robert A Wild et al.
Menopause (New York, N.Y.), 20(3), 254-260 (2013-02-26)
Our objective was to determine whether metabolic syndrome (MetS) or its components modified the effect of hormone therapy (HT) on the risk of coronary heart disease (CHD) events in the Women's Health Initiative clinical trials. We performed a nested case-control
Richard P H Huijbregts et al.
Endocrinology, 154(3), 1282-1295 (2013-01-29)
Recent observational studies indicate an association between the use of hormonal contraceptives and acquisition and transmission of HIV-1. The biological and immunological mechanisms underlying the observed association are unknown. Depot medroxyprogesterone acetate (DMPA) is a progestin-only injectable contraceptive that is
JoAnn E Manson et al.
JAMA, 310(13), 1353-1368 (2013-10-03)
Menopausal hormone therapy continues in clinical use but questions remain regarding its risks and benefits for chronic disease prevention. To report a comprehensive, integrated overview of findings from the 2 Women's Health Initiative (WHI) hormone therapy trials with extended postintervention