1225011
USP
DOFETILIDE RELATED COMPOUND B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
USP
API-Familie
dofetilide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable