Wichtige Dokumente
1130527
USP
Chlorzoxazon-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Amino-4-chlor-phenol, 5-Chlor-2-hydroxy-anilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlorzoxazone
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
136-141 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Nc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C6H6ClNO/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3,9H,8H2
InChIKey
SWFNPENEBHAHEB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)