Wichtige Dokumente
1096655
USP
Carvedilol-verwandte Verbindung C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(2RS)-1-{Benzyl-[2-(2-methoxy-phenoxy)-ethyl]-amino}-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-propanol, N-Benzylcarvedilol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carvedilol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1ccccc1OCCN(CC(O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23)Cc5ccccc5
InChI
1S/C31H32N2O4/c1-35-28-15-7-8-16-29(28)36-19-18-33(20-23-10-3-2-4-11-23)21-24(34)22-37-30-17-9-14-27-31(30)25-12-5-6-13-26(25)32-27/h2-17,24,32,34H,18-22H2,1H3
InChIKey
FFZGDNBZNMTOCK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Carvedilol
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)