Wichtige Dokumente
PHR2434
Carvedilol-verwandte Verbindung D
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
4-(2-Oxiranylmethoxy)-9H-carbazol, 4-(2,3-Epoxypropoxy)-carbazol, 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9H-carbazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1096666
API-Familie
carvedilol
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C1OC1COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2
InChIKey
SVWKIGRDISDRLO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)