Wichtige Dokumente
1084215
USP
Allylbuttersäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Allyl-butanoat, Butansäure-2-propen-1-ylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
allyl butyrate
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.414 (lit.)
bp
44-45 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCC(=O)OCC=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3
InChIKey
RMZIOVJHUJAAEY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)