Z777150
Proteomix® SCX-NP3 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, stainless steel
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Proteomix® SCX-NP3 Strong Cation Exchange Guard Cartridge and Holder, L × I.D. 1 cm × 4 mm, 3 μm particle size, stainless steel
Materialien
stainless steel
Produktlinie
Proteomix®
Hersteller/Markenname
Sepax 401NP3-4001C
Verpackung
1 ea of
Parameter
55 Mpa max. pressure (8000 psi)
80 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4 mm
Matrix
spherical PS-DVB
polymeric
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid phase
Partikelgröße
3 μm
Porengröße
non-porous
pH Betriebsbereich
2.0-12.0
Trenntechnik
cation exchange
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Proteomix User Manual
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)