Merck
Alle Fotos(4)
Dokumente
06-543
Sigma-Aldrich
Anti-FAK-Antikörper
Upstate®, from rabbit
Synonym(e):
FADK 1, PTK2 protein tyrosine kinase 2, Protein-tyrosine kinase 2, focal adhesion kinase 1
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human, hamster, mouse, rat
Darf nicht reagieren mit
avian
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PTK2(5747)
Allgemeine Beschreibung
Fokale Adhäsionskinase (FAK) ist eine Nicht-Rezeptorprotein-Tyrosinkinase, die als Substrat für Src und Schlüsselelement der Integrinsignalisierung entdeckt wurde. FAK spielt eine zentrale Rolle bei Zellausbreitung, Differenzierung, Migration, Zelltod und Beschleunigung des Phasenübergangs von G1 zu S des Zellzyklus. Zur FAK-Regulation gehört die Phosphorylierung an mehreren Tyrosin- und Serinresten. Die Phosphorylierung von Tyrosin geht in der Regel mit einer positiven Regulation und Wachstumsförderung einher, jedoch tritt an diesen Stellen eine Dephosphorylierung auf, wenn die Zellen in die Mitose (M-Phase des Zellzyklus) eintreten. Im Gegensatz dazu bleibt die Serinphosphorylierung entweder hoch oder steigt, wenn Zellen in die Mitose eintreten und könnte beim Abbau der Fokal-Adhäsion eine Rolle spielen. FAK und seine Phosphorylierungszustände sind an der Krebsmetastasierung, dem Tumorzellüberleben und dem adhäsionsunabhängigen Wachstum beteiligt. Zusätzlich deuten neue Beweise darauf hin, dass eine erhöhte FAK-Aktivität in humanen Karzinomzellen mit einem höheren Invasionspotenzial einhergeht. Eine zentrale Rolle der Tumorbildung und -progression deutet darauf hin, dass FAK ein attraktives Ziel für therapeutische Erfindungen ist.
Immunogen
Aus pGEX gewonnenes Fusionsprotein, das die Reste 748-1053 von humaner FAK enthält
Anwendung
Dieser Anti-FAK-Antikörper ist zur Verwendung in WB, IP, und IC für den Nachweis von FAK validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelettale Signalisierung
Forschungskategorie
Signalisierung
Immunzytochemie: 10 μg/ml einer früheren Charge erzeugten eine positive Immunfärbung für FAK in mit 3,7 % Formaldehyd fixierten Ref-52-Zellen.
Immunpräzipitation: 4 μg einer früheren Charge immunpräzipitierten FAK aus 500 μg murinem 3T3/A31-RIPA-Lysat.
Qualität
Mittels Western Blot an RIPA-Lysaten von murinen 3T3/A31- oder humanen A431 RIPA-Zelllysaten beurteilt.
Western-Blot-Analyse: 0,5–2 μg/ml dieses Antikörpers wiesen FAK in RIPA-Lysaten von murinen 3T3/A31-Zellen und vormals in humanem A431-RIPA-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
125 kDa
Verlinkung
Ersetzt: 04-591
Physikalische Form
Aufgereinigtes polyklonales Kaninchen-IgG in Lagerpuffer (0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid). Bei -20 °C aufbewahren.
Format: Aufgereinigt
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-305, 3T3/A31-Lysat. 2,5 μl 2-Mercaptoethanol je 100 μl Lysat zugeben und 5 Minuten lang einkochen. Beladen Sie 20 μg reduziertes Lysat je Bahn für Minigele.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable