Wichtige Dokumente
Y0002192
Amprolium -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[(4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl)-methyl]-2-methylpyridiniumchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
amprolium
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChIKey
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)