Wichtige Dokumente
34000
Toltrazuril
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Methyl-3-{3-methyl-4-[4-(trifluormethylthio)-phenoxy]-phenyl}-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion, Baycox
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1C(=O)NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Oc3ccc(SC(F)(F)F)cc3)c(C)c2
InChI
1S/C18H14F3N3O4S/c1-10-9-11(24-16(26)22-15(25)23(2)17(24)27)3-8-14(10)28-12-4-6-13(7-5-12)29-18(19,20)21/h3-9H,1-2H3,(H,22,25,26)
InChIKey
OCINXEZVIIVXFU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)