Y0002155
Tranexamsäure Unreinheit B
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
cis-4-(Aminomethyl)-cyclohexancarbonsäure, cis-Tranexamsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
tranexamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[N+H3]CC1CCC(CC1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C8H15NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
GYDJEQRTZSCIOI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002155 | 4061841356844 |