Y0002154
Tranexamsäure Unreinheit C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(RS)-4-(Aminomethyl)-cyclohex-1-encarbonsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
tranexamic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NCC1CCC(=CC1)C(=O)O
InChI
1S/C8H13NO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h3,6H,1-2,4-5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
MZPZFPYJTSAQPX-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Y0002154 | 4061841356837 |