Y0002140
Almotriptan für die Systemeignung
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Almotriptan, N,N-Dimethyl-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)-methyl]-1H-indol-3-ethanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
almotriptan
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1
InChI
1S/C17H25N3O2S/c1-19(2)10-7-15-12-18-17-6-5-14(11-16(15)17)13-23(21,22)20-8-3-4-9-20/h5-6,11-12,18H,3-4,7-10,13H2,1-2H3
InChIKey
WKEMJKQOLOHJLZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)