Wichtige Dokumente
Y0002139
Zolpidem for system suitability
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Zolpidem, N,N,6-Trimethyl-2-(4-methylphenyl)-imidazo[1,2-a]pyridin-3-acetamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
API-Familie
zolpidem
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=CN2C(C=C1)=NC(C3=CC=C(C)C=C3)=C2CC(N(C)C)=O
InChI
1S/C19H21N3O/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19/h5-10,12H,11H2,1-4H3
InChIKey
ZAFYATHCZYHLPB-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GABRA1(2554) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)