Merck
SU860095
Supelco
Dichtungen für Fläschchen mit Crimp-Verschluss, SPME, 11 mm
gold seal, magnetic (with 5mm center hole), red PTFE/silicone/red PTFE septum, septum diam. × thickness 11 mm × 1.0 mm, for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
gold seal (magnetic with 5 mm center hole)
red PTFE/silicone/red PTFE septum
Beschreibung
durometer: 45° shore A
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
Verpackung
pkg of 100 ea
Septumdurchm. × Dicke
11 mm × 1.0 mm
Fitting
thread for 11 mm
Kompatibilität
for use with CTC PAL and TriPlus autosamplers
Sonstige Hinweise
Recommended for: CTC PAL, TriPlus autosamplers
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)