Merck
SAAR4943300
Peptone Powder
uniLAB
About This Item
UNSPSC-Code:
12352302
Produktlinie
uniLAB
Verpackung
poly bottle of 10 × 250 g (SAAR4943300DN)
Lagertemp.
2-30°C
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)