Merck
SAAR4818000
Phosphorsäure -Lösung
uniLAB, 85%
Synonym(e):
Phosphoric acid solution
About This Item
Lineare Formel:
H3PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.00
Beilstein:
1921286
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Produktlinie
uniLAB
Assay
85%
Verpackung
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR4818000LC)
Lagertemp.
10-30°C
SMILES String
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChIKey
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Chemically pure
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)