Merck
SAAR2676520
Glycerin
univAR
Synonym(e):
1,2,3-Propantriol, Glycerin
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(OH)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.09
Beilstein:
635685
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
univAR
Selbstzündungstemp.
698 °F
Verpackung
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR2676520LC)
Brechungsindex
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20 °C (lit.)
Dichte
1.25 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Analysed reagent
For laboratory use only
Rechtliche Hinweise
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)