Wichtige Dokumente
PHR9148
2-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]-ethanol
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonym(e):
Rizatriptan Benzoate impurity F (PhEur)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
API-Familie
rizatriptan
Produktlinie
TraceCERT®
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[n]3(ncnc3)Cc1cc2c([nH]cc2CCO)cc1
InChI
1S/C13H14N4O/c18-4-3-11-6-15-13-2-1-10(5-12(11)13)7-17-9-14-8-16-17/h1-2,5-6,8-9,15,18H,3-4,7H2
InChIKey
WXWBRTKSGCYLQS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate. Download
your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Empfohlene Produkte
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9148-50MG | 4065265086738 |