Wichtige Dokumente
PHR9038
4-(2-Methoxyethyl)phenol
reference material
Synonym(e):
Metoprolol EP-Unreinheit B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reference material
Agentur
(Not traceable to any primary pharmacopoeia standard)
API-Familie
metoprolol
Assay
≥96.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
mp (Schmelzpunkt)
42-45 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COCCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-7-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5,10H,6-7H2,1H3
InChIKey
FAYGEALAEQKPDI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)