Wichtige Dokumente
PHL89568
β-Asaron
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
cis-1-Propenyl-2,4,5-trimethoxy-benzol, cis-Asaron, cis-Isoasaron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
Dichte
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]\C(C)=C(/[H])c1cc(OC)c(OC)cc1OC
InChI
1S/C12H16O3/c1-5-6-9-7-11(14-3)12(15-4)8-10(9)13-2/h5-8H,1-4H3/b6-5-
InChIKey
RKFAZBXYICVSKP-WAYWQWQTSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL89568-50MG |