Merck
PHL89202
8-Gingerol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
[8]-Gingerol, (S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-dodecanon, 8-Gingerol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.44
Beilstein:
2059802
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
liquid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChIKey
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
[8]-Gingerol ist eine in Ingwer (Zingiber officinale) gefundene biologisch aktive Verbindung mit entzündungshemmender und antioxidativer Aktivität.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHL89202-10MG