Merck
PHL89201
6-Gingerol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
[6]-Gingerol, 3-Decanon, 5-hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-, (5S)-, 5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-decanon, 6-Gingerol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H26O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
294.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C17H26O4/c1-3-4-5-6-14(18)12-15(19)9-7-13-8-10-16(20)17(11-13)21-2/h8,10-11,14,18,20H,3-7,9,12H2,1-2H3/t14-/m0/s1
InChIKey
NLDDIKRKFXEWBK-AWEZNQCLSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
In Ingwer (Zingiber officinale) gefundene bioaktive Verbindung mit antioxidativer Aktivität, wirkt entzündungshemmend und als Antitumormittel. [6]-Gingerol senkt proinflammatorische Zytokinfreisetzung durch Makrophagen. Es inhibiert COX-2-Expression durch die Blockierung der Aktivierung von p38 MAP-Kinase und NF-kappaB in Phorbolester stimulierter Maushaut.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: zingiber
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4