Wichtige Dokumente
PHL84217
Grosvenorin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavon-3-rhamnosid-7-(2′′-glucosylrhamnosid), Kaempferol-3-rhamnosid-7-(2′′-glucosylrhamnosid)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)