Wichtige Dokumente
PHL83884
Panicolin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Skullcapflavon I, 2′,5-Dihydroxy-7,8-dimethoxy-flavon, 5-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-7,8-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
SMILES String
OC1=C(C(C=C(C2=CC=CC=C2O)O3)=O)C3=C(OC)C(OC)=C1
InChI
1S/C17H14O6/c1-21-14-8-12(20)15-11(19)7-13(23-17(15)16(14)22-2)9-5-3-4-6-10(9)18/h3-8,18,20H,1-2H3
InChIKey
CZRGNFVQUYWGKP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)