Wichtige Dokumente
PHL84100
Littorin -hydrochlorid
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1([C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)[C@H](O)Cc3ccccc3)C
InChI
1S/C17H23NO3/c1-18-13-7-8-14(18)11-15(10-13)21-17(20)16(19)9-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3/t13-,14+,15?,16-/m1/s1
InChIKey
FNRXUEYLFZLOEZ-VFSICIBPSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?