Wichtige Dokumente
PHL83902
Rhamnocitrin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4′,5-Trihydroxy-7-methoxyflavon, 7-Methylkaempferol, Kaempferol-7-methylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C16H12O6/c1-21-10-6-11(18)13-12(7-10)22-16(15(20)14(13)19)8-2-4-9(17)5-3-8/h2-7,17-18,20H,1H3
InChIKey
MQSZRBPYXNEFHF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)