Wichtige Dokumente
SMB00102
4′,5,7-Trihydroxy-3,6-dimethoxyflavone
≥90% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1c(O)cc2OC(=C(OC)C(=O)c2c1O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-16-10(19)7-11-12(13(16)20)14(21)17(23-2)15(24-11)8-3-5-9(18)6-4-8/h3-7,18-20H,1-2H3
InChIKey
DDNPCXHBFYJXBJ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SMB00102-1MG | 4061826168455 |