Wichtige Dokumente
PHL83901
Retronecin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(1R,7aR)-2,3,5,7a-Tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-methanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Form
powder
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@]1([C@H](O)CC2)N2CC=C1CO
InChI
1S/C8H13NO2/c10-5-6-1-3-9-4-2-7(11)8(6)9/h1,7-8,10-11H,2-5H2/t7-,8-/m1/s1
InChIKey
HJSJELVDQOXCHO-HTQZYQBOSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL83901-5MG |