Wichtige Dokumente
PHL82838
Skimmianin
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
β-Fagarin, Chloroxylonin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
n1c2[o]ccc2c(c3c1c(c(cc3)OC)OC)OC
InChI
1S/C14H13NO4/c1-16-10-5-4-8-11(13(10)18-3)15-14-9(6-7-19-14)12(8)17-2/h4-7H,1-3H3
InChIKey
SLSIBLKBHNKZTB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82838-10MG |