Wichtige Dokumente
PHL82641
Quercetin-3,3′,4′,7-tetramethylether
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,7-Tetramethylquercetin, 5-Hydroxy-3,3′,4′,7-tetramethoxyflavon, Retusin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)OC)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C19H18O7/c1-22-11-8-12(20)16-15(9-11)26-18(19(25-4)17(16)21)10-5-6-13(23-2)14(7-10)24-3/h5-9,20H,1-4H3
InChIKey
HHGPYJLEJGNWJA-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82641-20MG |