Wichtige Dokumente
PHL82372
Catechol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Brenzcatechin, 1,2-Benzoldiol, 1,2-Dihydroxybenzol, 2-Hydroxyphenol, Pyrokatechin, ‘Catechol’
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Dampfdichte
3.8 (vs air)
Dampfdruck
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (GC)
Form
flakes
Hersteller/Markenname
PhytoLab
bp
245 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
100-103 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChIKey
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL82372-100MG |