Wichtige Dokumente
PHL80505
Neomangiferin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)Oc2cc3c(cc2O)Oc4c(c(c(c(c4)O)C5OC(C(C(C5O)O)O)CO)O)C3=O
InChI
1S/C25H28O16/c26-4-12-17(31)20(34)22(36)24(39-12)14-8(29)3-11-15(19(14)33)16(30)6-1-10(7(28)2-9(6)38-11)40-25-23(37)21(35)18(32)13(5-27)41-25/h1-3,12-13,17-18,20-29,31-37H,4-5H2
InChIKey
VUWOVGXVRYBSGI-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)